Print…
Estriol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
MQ200
E1253-100MG E1253-1G E1253-500MG
SIALE1253-100MGEA 78.1 EUR
SIALE1253-100MG SIALE1253-1G SIALE1253-500MG
Estriol, Sigma-Aldrich®
Estriol
Fórmula: C₁₈H₂₄O₃
Número MDL : MFCD00003691
Número CAS: 50-27-1
EINECS: 200-022-2