Print…
Estriol
Fornecedor: Cayman Chemical
10006484-100 10006484-500 10006484-1 10006484-5
CAYM10006484-100EA 26.5 EUR
CAYM10006484-100 CAYM10006484-500 CAYM10006484-1 CAYM10006484-5
Estriol
Estriol
Fórmula: C₁₈H₂₄O₃
Número MDL : MFCD00003691
Número CAS: 50-27-1
EINECS: 200-022-2