Print…
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Ethyl-2-methylbenzo[d]thiazol-3-ium iodide
E0476-25G E0476-5G
TCIAE0476-25GEA 240 EUR
TCIAE0476-25G TCIAE0476-5G
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Ethyl-2-methylbenzothiazolium iodide
Fórmula: C₁₀H₁₂INS
Peso Molecular: 305.1785 g/mol
Número MDL : MFCD00044134
Número CAS: 3119-93-5
EINECS: 221-494-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf5c9bfa6f8824e2cc0bad08911940dacbcfadb4&vid=bf5c9bfa6f8824e2cc0bad08911940dacbcfadb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %