Print…
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L08903.09 L08903.18
L08903.09EA 71.1 EUR
L08903.09 L08903.18
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Purity: 98% CAS No.: 32446-47-2 Molecular Formula: C9H10BrNS Formula Weight: 244.16 Melting Point: 205-207° Beilstein Reference: 6250086
Fórmula: C₉H₁₀BrNS
Ponto de Fusão: 205…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051852
Número CAS: 32446-47-2