Print…
Óxido de Zircónio (IV) ≥99.4% (baseado em metais excluindo Hf) estabilizada, pó -100+325 Mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Estabilização: 4% Estabilizado com cal (CaO)
40453.18 40453.A1
40453.18EA 48.6 EUR
40453.18 40453.A1
Óxido de Zircónio (IV) ≥99.4% (baseado em metais excluindo Hf) estabilizada, pó -100+325 Mesh
Óxido de Zircónio (IV)
The main use of zirconia is in the production of ceramics. Zirconium dioxide is also used as the solid electrolyte in electrochromic devices As protective coating on particles of titanium dioxide pigments, as a refractory material, in insulation, abrasives and enamels.
Plasma Spray Grade. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents, Alcohols, Halogens.
Fórmula: O₂Zr
Peso Molecular: 123.22 g/mol
Ponto de ebulição: ∼ 5000 °C
Ponto de Fusão: ∼ 2700 °C
Densidade: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011310
Número CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180