Óxido de Zircónio (IV) ≥99.4% (baseado em metais excluindo Hf) estabilizado, pó -100 Mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with calcia (CaO) 4%
40452.18
40452.A1
40452.18EA
50.8
EUR
40452.18
40452.A1
Óxido de Zircónio (IV) ≥99.4% (baseado em metais excluindo Hf) estabilizado, pó -100 Mesh
Óxido de Zircónio (IV)
The main use of zirconia is in the production of ceramics. Zirconium dioxide is also used as the solid electrolyte in electrochromic devices As protective coating on particles of titanium dioxide pigments, as a refractory material, in insulation, abrasives and enamels.
Plasma Spray Grade. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents, Alcohols, Halogens.
Fórmula:
O₂Zr Ponto de ebulição: ∼ 5000 °C Ponto de Fusão: ∼ 2700 °C Densidade: 5,75 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011310 Número CAS: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |