Print…
Fmoc-L-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine, N-α-Fmoc-L-Phenylalanine, Fmoc-Phe-OH, N-Fmoc-L-phenylalanine
F0297-25G F0297-5G
TCIAF0297-25GEA 52 EUR
TCIAF0297-25G TCIAF0297-5G
Fmoc-L-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₄H₂₁NO₄
Peso Molecular: 387.4 g/mol
Número MDL : MFCD00037128
Número CAS: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0774c35fd592aaeb54f558b2766aec87ad65851d&vid=0774c35fd592aaeb54f558b2766aec87ad65851d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 187.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -36.0 to -40.0 deg (C=1, DMF)