Print…
Fmoc-L-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine, N-α-Fmoc-L-Phenylalanine, Fmoc-Phe-OH, N-Fmoc-L-phenylalanine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
338338-25G 338338-5G
SIAL338338-25GEA 58.7 EUR
SIAL338338-25G SIAL338338-5G
Fmoc-L-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Fmoc-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₄H₂₁NO₄
Peso Molecular: 387.4 g/mol
Número MDL : MFCD00037128
Número CAS: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1