Print…
Fmoc-D-phenylalanine
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Sinônimos: Fmoc-D-Phe-OH, N-Fmoc-D-phenylalanine
8.52148.0025 8.52148.0005
04-13-1030-25EA 368 EUR
04-13-1030-25 04-13-1030-5
Fmoc-D-phenylalanine
Fmoc-D-phenylalanine
Fórmula: C₂₄H₂₁NO₄
Peso Molecular: 387.4 g/mol
Número MDL : MFCD00062955
Número CAS: 86123-10-6