Print…
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
A16922.AEEA 45.8 EUR
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% em solução aquosa
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
CAS No.: 3811-73-2 Molecular Formula: C5H4NNaOS Formula Weight: 149.15 Refractive Index: 1.4825 Beilstein Reference: 4026050 Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD01941547
Fórmula: C₅H₄NNaOS
Densidade: 1,238
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941547
Número CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Merck Index: 14,7994