Print…
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
14634.03 14634.09 14634.18
14634.03EA 40.9 EUR
14634.03 14634.09 14634.18
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (baseado em metais)
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic
Purity: 99.99% Molecular Formula: Ga:In:Sn; 62:22:16 wt% Physical Form: Liquid Density: 6.359 Appearance: Silvery white Odour: Odourless UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00144388
Ponto de Fusão: 10,7 °C
Densidade: 6,359
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144388
UN: 1760
ADR: 8,III