Print…
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Gallium-indium eutectic
12478.03 12478.09 12478.18
12478.03EA 46 EUR
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99% (baseado em metais)
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Purity: 99.99% Molecular Formula: Ga:In; 75.5:24.5 wt% Physical Form: Liquid Density: 6.2 Appearance: Silver Melting Point: 15.7° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00144387
Ponto de Fusão: 15,7 °C
Densidade: 6,2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144387
Número CAS: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
UN: 1760
ADR: 8,III