3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,5-Dimethylpiperidine
D1411-25ML
D1411-500ML
TCIAD1411-25MLEA
32
EUR
TCIAD1411-25ML
TCIAD1411-500ML
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por análise titulométrica)
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Fórmula:
C₇H₁₅N Peso Molecular: 113.20 g/mol Ponto de ebulição: 144°C Ponto de Inflamação: 32°C |
Número MDL :
MFCD00005996 Número CAS: 35794-11-7 EINECS: 252-730-6 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % (total of isomer) |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |