Print…
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 3-phenylglycidate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W245402-SAMPLE W245402-1KG W245402-5KG
SIALW245402-SAMPLEEA 64.1 EUR
SIALW245402-SAMPLE SIALW245402-1KG SIALW245402-5KG
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers), Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Peso Molecular: 192.21 g/mol
Número MDL : MFCD00005123
Número CAS: 121-39-1
EINECS: 204-467-3