Print…
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) mistura cis- e trans- 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
332650050 332650500 332652500
ACRO332650050EA 23.6 EUR
ACRO332650050 ACRO332650500 ACRO332652500
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) mistura cis- e trans- 90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 96 °C (,5 mmHg)
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005123
Número CAS: 121-39-1
EINECS: 204-467-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5205 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %