Print…
Hexaammineruthenium trichloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexaammineruthenium(III) chloride, Hexaammineruthenium (III) chloride
363340010 363340050 363342500
ACRO363340010EA 161 EUR
ACRO363340010 ACRO363340050 ACRO363342500
Hexaammineruthenium trichloride 98%
Hexaammineruthenium trichloride
Fórmula: H₁₈Cl₃N₆Ru
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011478
Número CAS: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Elemental Analysis ≥97.5 %