Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](acetanilide)palladium(II)] ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
C2387-1G
C2387-200MG
TCIAC2387-1GEA
181
EUR
TCIAC2387-1G
TCIAC2387-200MG
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](acetanilide)palladium(II)] ≥98.0% (por análise titulométrica)
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](acetanilide)palladium(II)]
This product is unavailable in the U.S.
Fórmula:
C₃₅H₄₄ClN₃OPd |
Número CAS:
1228009-69-5 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |