Print…
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0554-1G H0554-5G
TCIAH0554-1GEA 29 EUR
TCIAH0554-1G TCIAH0554-5G
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Fórmula: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
Número MDL : MFCD00151019
Número CAS: 14781-45-4
EINECS: 238-850-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6300729a5401cc64b6484c4d937aded5960636d8&vid=6300729a5401cc64b6484c4d937aded5960636d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %