Print…
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexafluoroacetylacetono Copper(II) Salt, Copper(II) Hexafluoroacetylacetonate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, Bis(hexafluoroacetylacetonato)copper(II) hydrate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate xhydrate
B25284.03 B25284.06 B25284.14
B25284.03EA 38.6 EUR
B25284.03 B25284.06 B25284.14
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 155640-85-0 Molecular Formula: C10H2CuF12O4.xH2O Formula Weight: 477.64(anhy) Melting Point: ca 100° Boiling Point: 220° MDL No.: MFCD00151019
Fórmula: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
Peso Molecular: 477.64 g/mol (anhy)
Ponto de ebulição: 220 °C
Ponto de Fusão: ∼ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151019
Número CAS: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1