Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Hexafluoroacetylacetono Copper(II) Salt, Copper(II) Hexafluoroacetylacetonate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, Bis(hexafluoroacetylacetonato)copper(II) hydrate, Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate xhydrate
41870.04
41870.09
41870.04EA
108
EUR
41870.04
41870.09
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (baseado em metais)
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 155640-85-0
Molecular Formula: Cu(CF3COCHCOCF3)2.xH2O
Formula Weight: 477.64(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 220° dec.
MDL No.: MFCD00151019
Fórmula:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O Ponto de ebulição: 220 °C (decomposição) Ponto de Fusão: ∼ 100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151019 Número CAS: 155640-85-0 EINECS: 238-850-1 |