Print…
Lead(II) acetylacetonate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
89858.09 89858.18
89858.09EA 129 EUR
89858.09 89858.18
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
CAS No.: 15282-88-9 Molecular Formula: C10H14O4Pb Formula Weight: 405.41 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: 3467 MDL No.: MFCD00013499
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄Pb
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013499
Número CAS: 15282-88-9
EINECS: 239-323-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III