Print…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(II)
41359.02 41359.04 41359.09
41359.02EA 78.7 EUR
41359.02 41359.04 41359.09
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II) ≥99.9% (baseado em metais)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-2,5-heptanedionato-O,O')cobalt(II)
Purity: 99.9% CAS No.: 13986-53-3 Molecular Formula: C22H38CoO4 Formula Weight: 425.46 Physical Form: Powder Melting Point: 143° MDL No.: MFCD00233616
Precursor for CVD process
Fórmula: C₂₂H₃₈CoO₄
Peso Molecular: 425.46 g/mol
Ponto de Fusão: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233616
Número CAS: 13986-53-3