Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41909.06
41909.14
41909.06EA
776
EUR
41909.06
41909.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (baseado nos metais)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Purity: 99.7%
CAS No.: 63370-90-1
Molecular Formula: C44H76HfO8
Formula Weight: 910.5
Physical Form: Powder
Melting Point: 315°
MDL No.: MFCD01863471
Fórmula:
C₄₄H₇₆HfO₈ Ponto de Fusão: 315 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01863471 Número CAS: 63370-90-1 |