Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
La(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
36465.03
36465.06
36465.03EA
89.4
EUR
36465.03
36465.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Purity: 98%
CAS No.: 14319-13-2
Molecular Formula: C33H57LaO6
Formula Weight: 688.72
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 370° dec.
MDL No.: MFCD00010466
Fórmula:
C₃₃H₅₇LaO₆ Peso Molecular: 688.71 g/mol Ponto de ebulição: 370 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010466 Número CAS: 14319-13-2 |