Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III), Eu(TMHD)3
87898.03
87898.06
87898.03EA
84.5
EUR
87898.03
87898.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
CAS No.: 15522-71-1
Molecular Formula: C33H57EuO6
Formula Weight: 701.78
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 187-189°
MDL No.: MFCD00000019
Fórmula:
C₃₃H₅₇EuO₆ Peso Molecular: 701.766 g/mol Ponto de Fusão: 187…189 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000019 Número CAS: 15522-71-1 EINECS: 239-565-5 |