Print…
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (baseado nos metais), esferas -250 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
13793.14 13793.22 13793.36
13793.14EA 63.8 EUR
13793.14 13793.22 13793.36
Nickel (silver coated) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99.8% (baseado nos metais), esferas -250 mesh
Nickel (silver coated)
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Molecular Formula: Ni:Ag; 85:15 wt% Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091733
Fórmula: Ni
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091733
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4