Print…
Película aderente ótica para placas de PCR/qPCR Piko® PUF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
ASF-0020 ASF-0020/100
731-0404EA 306 EUR
731-0404 ADVAASF-0020/100
Película aderente ótica para placas de PCR/qPCR Piko® PUF
Vedantes Selos de microplaca
Película aderente transparente para placas de PCR/qPCR Piko® de 24 poços permite uma elevada transmissão de fluorescência através da gama de fluoróforos muito usados. Combinada com um termociclador Piko® ou com um sistema de PCR Real-Time PikoReal®, podem ser utilizados volumes de amostras de até 5 µl com perdas mínimas por evaporação.
  • Clareza ótica com autofluorescência mínima para PCR em tempo real
  • Vedação estanque em volumes de amostras até 5 µl
  • Lado aderente permite uma fácil aplicação sem equipamentos dispendiosos
  • Película crio-compatível e eficiente até –80ºC