Print…
Funis com filtro de membrana, magnéticos, Sentino®
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4271 4273 4277
516-0437EA 254 EUR
516-0437 516-0438 516-0439
Funis com filtro de membrana, magnéticos, Sentino®
Funis Funis com filtros de membrana
De polifenilsufona, autoclaváveis.
  • Aceita filtros de membrana de 47 mm
  • O vedante magnético à prova de fugas permite a operação apenas com uma mão
  • Graduados em incrementos de 50 ml para medição exata da amostra
Concebidos para usar com a bomba para microbiologia Sentino®.
Área efetiva de filtração: 150 e 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²
Ø×A total: 150 ml: 76×118 mm; 300 ml: 76×168 mm; 500 ml: 89×166 mm