Print…
Conchas de amostragem, LaboPlast Bio / SteriPlast Bio
Fornecedor: BURKLE
5379-0003 5379-1001 5379-1003 5379-1005 5379-1007 5379-0001 5379-0005 5379-0007
231-0528EA 24.2 EUR
231-0528 231-0534 231-0535 231-0536 231-0537 231-0527 231-0529 231-0530
Conchas de amostragem, LaboPlast Bio / SteriPlast Bio
Conchas
Conchas descartáveis produzidas em bio-plástico "Green PE" que é feito totalmente a partir de recursos renováveis. Ideais para amostras de pós, grânulos e pastas.
  • O ""Green PE"" é 100% reciclável, feito sem recurso a combustíveis fósseis
  • Disponíveis não estéreis (LabPlast Bio) ou esterilizadas por radiação gama (SteriPlast Bio)
  • Produzidas em ambiente de sala limpa
  • Embaladas individualmente