Print…

Formalina 10% Stabilised, TECHNICAL, buffered (pH 7.0 ± 0.2)

Fornecedor: VWR Collection
Perigo

Sinônimos: Formaldeído

Estabilização: 0,5-1,5 % MeOH

VELS9713.5001EA 0 EUR
VELS9713.5001 VWRS9713.9185
Formalina 10% Stabilised, TECHNICAL, buffered (pH 7.0 ± 0.2)
Formalin

Formalina 10 % v/v

Fórmula: CH₂O
Peso Molecular: 30.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003274
Número CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Assay (Formaldehyde) 3.5 - 4.5 %
pH (20°C) 6.9 - 7.1
Methanol 0.5 - 1.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR