Print…

Isooctano ≥99.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane

T0481-25ML T0481-500ML
TCIAT0481-25MLEA 16 EUR
TCIAT0481-25ML TCIAT0481-500ML
Isooctano ≥99.0% (por GC)
Isooctano
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Peso Molecular: 114.23 g/mol
Ponto de ebulição: 99°C
Ponto de Fusão: -107
Ponto de Inflamação: –9°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008943
Número CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63ca50e132135ddafc11e06ca7ddd7b94f9cd90f&vid=c2527c68f68c98165f8ddb529daca68bcc71f3a5&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR