Print…

1,5-Pentylenediphosphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: 1,5-Pentanediphosphonic acid

P2300-1G
TCIAP2300-1GEA 91 EUR
TCIAP2300-1G
1,5-Pentylenediphosphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,5-Pentylenediphosphonic acid
Fórmula: C₅H₁₄O₆P₂
Peso Molecular: 232.11 g/mol
Número MDL : MFCD00800268
Número CAS: 4672-25-7
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84b4f3a941238f6a6eafeeb0aea5b5bcc595eec1&vid=84b4f3a941238f6a6eafeeb0aea5b5bcc595eec1&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR