Print…

Imidazol ≥98.0% (por análise titulométrica)

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine

I0001-25G I0001-500G I0001-100G
TCIAI0001-25GEA 16 EUR
TCIAI0001-25G TCIAI0001-500G TCIAI0001-100G
Imidazol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Imidazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 256°C
Ponto de Inflamação: 135
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005183
Número CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 14,04912
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27c5226abf7468e9bec014d556f5fb54ad6b5eb&vid=d27c5226abf7468e9bec014d556f5fb54ad6b5eb&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR