Print…
1,5-difenilcarbazona 40,00% HPLC_ASSAY_METHOD (contains Diphenylcarbazide)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
D0881-25G
TCIAD0881-25GEA 158 EUR
TCIAD0881-25G
1,5-difenilcarbazona 40,00% HPLC_ASSAY_METHOD (contains Diphenylcarbazide)
1,5-difenilcarbazona
Fórmula: C₁₃H₁₂N₄O
Peso Molecular: 240.26 g/mol
Ponto de ebulição: 440
Ponto de Fusão: 157°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003024
Número CAS: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Merck Index: 14,03322
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=338996092e3476bb65bb73c18f7a53cf3867fe42&vid=338996092e3476bb65bb73c18f7a53cf3867fe42&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 40.0 area%