Print…

4-Deoxypyridoxine hydrochloride 98,0 HPLC, T

Fornecedor: TCI

Sinônimos: 5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol hydrochloride, 5-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-pyridinemethanol Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxine HCl

D0053-100MG
TCIAD0053-100MGEA 30 EUR
TCIAD0053-100MG
4-Deoxypyridoxine hydrochloride 98,0 HPLC, T
4-Deoxypyridoxine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Peso Molecular: 189.64 g/mol
Ponto de Fusão: 274°C
Número MDL : MFCD00051296
Número CAS: 148-51-6
EINECS: 205-714-8

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR