Print…

Carbonato de dietilo ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

C0041-25G C0041-500G
TCIAC0041-25GEA 16 EUR
TCIAC0041-25G TCIAC0041-500G
Carbonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Carbonato de dietilo
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Peso Molecular: 118.13 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: -43
Ponto de Inflamação: 25°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009107
Número CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&vid=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR