Print…

Acetona 99,5 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: Dimetilcetona

A0054-500ML
TCIAA0054-500MLEA 17 EUR
TCIAA0054-500ML
Acetona 99,5 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 56°C
Ponto de Fusão: –95°C
Ponto de Inflamação: –20°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 14,00066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e081f6e38274b9d3b0b83165b301697de4df284&vid=fcd5b6c3eabed9888f15e88fd07edb671241dcf0&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (330nm) max. 1.000
Absorbance (340nm) max. 0.100
Absorbance (350nm) max. 0.020


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR