Print…

Geraniol, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W250716-1KG-K W250716-4KG-K W250716-9KG-K
SIALW250716-1KG-KEA 234 EUR
SIALW250716-1KG-K SIALW250716-4KG-K SIALW250716-9KG-K
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Geraniol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Número MDL : MFCD00002917
Número CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR