Print…
4,5-Dibromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
MQ100
638447-5G
SIAL638447-5GEA 188 EUR
SIAL638447-5G
4,5-Dibromo-o-xylene, Sigma-Aldrich®
4,5-Dibromo-o-xylene
Fórmula: C₈H₈Br₂
Peso Molecular: 263.96 g/mol
Número MDL : MFCD00082743
Número CAS: 24932-48-7
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable