Print…
Tungsten disulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tungsten sulphide, Tungsten (IV) sulphide
MQ100
243639-50G
SIAL243639-50GEA 141 EUR
SIAL243639-50G
Tungsten disulphide, Sigma-Aldrich®
Tungsten disulphide
Fórmula: S₂W
Peso Molecular: 247.97 g/mol
Densidade: 7.5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011467
Número CAS: 12138-09-9
EINECS: 235-243-3
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable