Print…
Moinhos planetários de esferas, PM 100, PM 100 CM, PM 200 e PM 400
Fornecedor: Retsch GmbH
20.540.0001 20.640.0001 20.535.0001 20.535.0007 20.535.0008 22.782.0023 22.782.0024 22.782.0029 22.782.0030
412-0042EA 8970 EUR
412-0042 412-0043 412-2931 412-0286 412-0287 RETS22.782.0023 RETS22.782.0024 RETS22.782.0029 RETS22.782.0030
Moinhos planetários de esferas, PM 100, PM 100 CM, PM 200 e PM 400
Moinhos
Os moinhos planetários pulverizam e misturam materiais moles, semiduros a extremamente duros, quebradiços e fibrosos rapidamente, sem perdas. Exemplos de aplicações incluem minerais, minérios, produtos químicos, cerâmicas, solos, resíduos domésticos e industriais e preparação de amostras para análise espectral. Esses moinhos são adequados para testes de longo prazo e uso contínuo e são usados ​​para moagem a seco e úmida em todos os setores da indústria, onde um alto grau de reprodutibilidade, finura, pureza e velocidade são necessários. O excelente desempenho é alcançado pelas altas forçasMais informação do produto