Print…

Dihidrogenoortofosfato de potássio

Fornecedor: G Biosciences

Sinônimos: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate

RC-084 RC-083
RC-084EA 356 EUR
RC-084 RC-083
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula: KH₂PO₄
Peso Molecular: 136.09 g/mol
Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 253
Densidade: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011401
Número CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ALCANCE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR