Print…
Brometo de etídio 0,625 mg/ml aqueous solution
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: Brometo de 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridínio
R041
R041EA 148 EUR
R041
Brometo de etídio 0,625 mg/ml aqueous solution
Brometo de etídio
Fórmula: C₂₁H₂₀BrN₃
Peso Molecular: 394.31 g/mol
Ponto de ebulição: 72
Número MDL : MFCD00011724
Número CAS: 1239-45-8
Merck Index: 13,04751