Print…
Lithium acetate 1 mol/l aqueous solution
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
R039
R039EA 85.5 EUR
R039
Lithium acetate 1 mol/l aqueous solution
Lithium acetate
Fórmula: H₃CCOOLi
Peso Molecular: 65.99 g/mol
Ponto de Fusão: 291
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013057
Número CAS: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 12,05544
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable