Print…

2,3,4,6-Tetrachloroanisole, white

Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atenção

TRCT223190-250
PROOTRCT223190-250EA 104 EUR
PROOTRCT223190-250
2,3,4,6-Tetrachloroanisole, white
2,3,4,6-Tetrachloroanisole
Fórmula: C₇H₄Cl₄O
Peso Molecular: 245.92 g/mol
Ponto de Fusão: 61...63 °C
Número MDL : MFCD00129714
Número CAS: 938-22-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR