Print…
Dibenzo[a,j]acridine
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
CILULM388425
PROOCILULM388425EA 1220 EUR
PROOCILULM388425
Dibenzo[a,j]acridine
Dibenzo[a,j]acridine
Fórmula: C₂₁H₁₃N
Peso Molecular: 279.34 g/mol
Número CAS: 224-42-0
UN: 1294
ADR: 3 II