Print…

2,3,4,6-Tetraclorofenol

Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Perigo

CILULM24290.1
PROOCILULM24290.1EA 463 EUR
PROOCILULM24290.1
2,3,4,6-Tetraclorofenol
2,3,4,6-Tetraclorofenol
Fórmula: C₆H₂Cl₄O
Peso Molecular: 231.89 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 70
Densidade: 1.839 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 58-90-2
EINECS: 200-402-8
UN: 2020
ADR: 6.1 III

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR