Print…
Filtros de fibra de vidro para TCLP
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
66256 66257 66258 60076
513-0024EA 136 EUR
513-0024 513-0025 513-0026 PALL60076
Filtros de fibra de vidro para TCLP
Filtros Filtros de Fibra de Vidro
Filtros de fibra de vidro borosilicato, isentos de material ligante e com baixo teor de resíduos. Indicados para uso no teste de Procedimento de Lixiviação das Características de Toxicidade (TCLP) EPA 1311 e na pré-filtração de amostras para HPLC.
  • Reduces filtration costs and premature clogging when filtering difficult-to-filter or highly contaminated solutions
  • Extends filter life and reduces final filter changes with high capacity prefilters
  • Eliminates sample contamination, binder-free borosilicate glass fiber has no added extractables
Filters a wideMais informação do produto