Print…
Estufas de aquecimento e secagem, Universal UN/UNplus (convecção natural)
Fornecedor: MEMMERT
UN75 UN750 UN750PLUS UN75PLUS UN110 UN110PLUS UN160 UN160PLUS UN30 UN260 UN260PLUS UN30PLUS UN450 UN450PLUS UN55 UN55PLUS UN260M UN260MPLUS UN30M UN30MPLUS UN450M UN450MPLUS UN750M UN110M UN750MPLUS UN110MPLUS UN160M UN55M UN160MPLUS UN55MPLUS UN75M UN75MPLUS
466-0373EA 1770 EUR
466-0373 466-0374 466-0375 466-0376 466-0361 466-0362 466-0363 466-0364 466-0705 466-0365 466-0366 466-0368 466-0369 466-0370 466-0371 466-0372 MEMMUN260M MEMMUN260MPLUS MEMMUN30M MEMMUN30MPLUS MEMMUN450M MEMMUN450MPLUS MEMMUN750M MEMMUN110M MEMMUN750MPLUS MEMMUN110MPLUS MEMMUN160M MEMMUN55M MEMMUN160MPLUS MEMMUN55MPLUS MEMMUN75M MEMMUN75MPLUS
Estufas de aquecimento e secagem, Universal UN/UNplus (convecção natural)
Estufas Estufas standard
A gama dispõe de modelos de convecção natural com uma gama de temperaturas até +300 °C. Possibilidade de escolha entre dois displays diferentes, SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY, consoante a aplicação.
  • Modelos SingleDISPLAY, ideais para aplicações standard:
  • Parâmetros de ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius ou Fahrenheit), velocidade da ventoinha, posição da aleta de ventilação de exaustão, tempo do programa, fusos horários e hora de Verão
  • Um sensor térmico PT100 em circuito a 4 fios e interface Ethernet para leitura do registo do protocolo
  • Dupla protecção
Mais informação do produto