Print…
Estufas de aquecimento e secagem, Universal UF/UFplus (convecção forçada)
Fornecedor: MEMMERT
UF55 UF55PLUS UF75 UF750 UF750PLUS UF75PLUS UF110 UF110PLUS UF160 UF160PLUS UF260 UF260PLUS UF30 UF30PLUS UF450 UF450PLUS UF1060 UF1060PLUS UF1060MPLUS UF110M UF110MPLUS UF55M UF160M UF55MPLUS UF160MPLUS UF75M UF260M UF75MPLUS UF260MPLUS UF750M UF30M UF750MPLUS UF30MPLUS UF450M UF450MPLUS UF1060M
466-0355EA 1870 EUR
466-0355 466-0356 466-0357 466-0358 466-0359 466-0360 466-0345 466-0346 466-0347 466-0348 466-0349 466-0350 466-0351 466-0352 466-0353 466-0354 466-0433 466-0434 MEMMUF1060MPLUS MEMMUF110M MEMMUF110MPLUS MEMMUF55M MEMMUF160M MEMMUF55MPLUS MEMMUF160MPLUS MEMMUF75M MEMMUF260M MEMMUF75MPLUS MEMMUF260MPLUS MEMMUF750M MEMMUF30M MEMMUF750MPLUS MEMMUF30MPLUS MEMMUF450M MEMMUF450MPLUS MEMMUF1060M
Estufas de aquecimento e secagem, Universal UF/UFplus (convecção forçada)
Estufas Estufas standard
A gama dispõe de modelos de forçada com uma gama de temperaturas até 300 °C. Possibilidade de escolha entre dois displays diferentes, SingleDISPLAY ou TwinDISPLAY, consoante a aplicação.
  • Modelos SingleDISPLAY, ideais para aplicações standard:
  • Parâmetros de ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius ou Fahrenheit), velocidade da ventoinha, posição da aleta de ventilação de exaustão, tempo do programa, fusos horários e hora de Verão
  • Um sensor térmico PT100 em circuito a 4 fios e interface Ethernet para leitura do registo do protocolo
  • Dupla protecção contra
Mais informação do produto